n-Pentan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

8239.2500EA 72.25 EUR
8239.2500
n-Pentan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 36,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,626 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling Range 34 - 37 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR