Acetonitril ≥99,8% (durch GC), BAKER ANALYZED®, isokratische Qualität für die HPLC, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

8257.1000EA 89.53 EUR
8257.1000 8257.2500 BAKR8257.9030RC 8257-333
Acetonitril ≥99,8% (durch GC), BAKER ANALYZED®, isokratische Qualität für die HPLC, J.T.Baker®
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.5
at 210 nm max. 0.3
at 220 nm max. 0.2
at 254 nm max. 0.05
at 280 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR