n-Heptan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

8270.9200STEA 3785.28 EUR
8270.9200ST
n-Heptan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) min. 95 %
Boiling Point 98 - 99 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR