Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel

Lieferant: VWR Chemicals

83000.290EA 90.8 EUR
83000.290 83000.360 VWRS83000.460
Kieselgel, Granulat, Chameleon® C 2 - 6 mm Trocknungsmittel
Silica gel

Ungiftige Trockenmittel zum Adsorbieren von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre und aus Gasströmen, die Eisensalze als Farbindikator enthalten. Das Trockenmaterial hat eine intensive orange Farbe und ändert sich bei Adsorption von Wasser in eine blass beige/weiße Farbe.


  • Die Wasserabsorptionskapazität beträgt bei 50% RH mindestens 23%
  • Der Verlust nach dem Trocknen bei 140 °C beläuft sich auf weniger als 2%
  • Bei einer Konzentration von 10% in Wasser ist der pH-Wert zwischen 1,5 und 5
  • Eine Regeneration wird durch Erhitzen auf 140 °C in einem Trockenschrank erreicht

Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Farbveränderung Test bestanden
Partikelgröße 2 - 6 mm
pH-Wert (20 °C; 5%) 2 - 5
Trocknungsverlust (140°C) Max. 2%
Wasserabsorptionskapazität (23°C; 50% RH) Min. 23%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR