Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Pyronin Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid
83200-5G
83200-5GEA
173
EUR
83200-5G
Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Pyronin G
Formel:
C₁₇H₁₉ClN₂O Molecular Weight: 302,8 g/mol Schmelzpunkt: 250…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011725 CAS-Nummer: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |