Quecksilber(II)bromid ≥99,0% (durch Fällungstitration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdibromid

83353-50G
83353-50GEA 98.52 EUR
83353-50G
Quecksilber(II)bromid ≥99,0% (durch Fällungstitration), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Quecksilber(II)bromid
Formel: Br₂Hg
Molecular Weight: 360,4 g/mol
Siedepunkt: 322 °C
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011040
CAS-Nummer: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05900

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 - 101.0 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Insoluble in methanol Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 2000 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Ignition Residue (after reduction) ≤0.02%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR