Ammoniumcarbonat Ph. Franç.
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ammoniumcarbonat, Hirschhornsalz
83516.290EA 95.3 EUR
83516.290
Ammoniumcarbonat Ph. Franç.
Ammoniumcarbonat (enthält Ammoniumcarbamat)
Mischung aus ca. äquimolaren Anteilen von Ammoniumcarbonat NH4CO2NH2 und Ammoniumhydrogencarbonat NH4HCO3
Formel: (NH₄)₂CO₃
Molecular Weight: 96,09 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010890
CAS-Nummer: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Appearance White crystalline powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.05 %