VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Vorbereitete Lösungen aus AnalaR® NORMAPUR® Reagenzien zur Analyse.
- Wahrer Analysewert auf dem Etikett mit einer Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten (pH 1,00 bis 11,00) (±0,05 für Puffer mit pH 12,00)
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Chargennummer und Abfülldatum gewährleisten die Rückführbarkeit
- Analysenzertifikat unter www.vwr.com erhältlich
Manufactured from analytical grade products presenting high accuracy: 0,02 pH unit from pH 1,00 to 11,00 and 0,05 pH unit for pH 12,0.
Standards: Certifications: Products with accreditation to ISO 17034 in the table below are produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of these CRMs can be found on the Certificate of Analysis.
Bestellinformation: Bei sehr großen Mengen fordern Sie bitte bei Ihrem Avantor Vertriebszentrum ein spezielles Angebot an.
Verpackung: Available in different pack sizes: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L plastic bottles and bag-in-box (5 and 10 L).