Isohexan (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥97,0% (Isomergemisch), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83622.320EA 113 EUR
83622.320
Isohexan (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥97,0% (Isomergemisch), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
iso-Hexan
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 97,00 %
Wasser Max. 0,0100 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
n-Hexan Max. 3,0 %
UV Durchlässigkeit (205 nm) Min. 98,0 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 95,0 %
UV Durchlässigkeit (280 nm) Min. 98,0 %
Transmittance (280 nm) Min. 98.0 %