1,4-Dioxan ≥99,8% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,4-Diethylendioxid, p-Dioxan, Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83628.320EA 422 EUR
83628.320
1,4-Dioxan ≥99,8% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11,8 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,80 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,0500 %
UV Durchlässigkeit (245 nm) Min. 50,0 %
UV Durchlässigkeit (270 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (300 nm) Min. 98,0 %
Konform zu BDH 15290 Entspricht