n-Pentan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Diethylmethan, Pentan, 1,3-Dimethylpropan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83632.320EA 114 EUR
83632.320
n-Pentan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 72,15 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,00 %
Wasser Max. 0,0100 %
Nichtflüchtige Rückstände Max. 0,0005 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) Max. 0,001 ppm
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) Max. 0,001 ppm
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 10,0 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 40,00 %
UV Durchlässigkeit (215 nm) Min. 70,00 %
UV Durchlässigkeit (222 nm) Min. 90,0 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 98,0 %