1-Butanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83633.290EA 108 EUR
83633.290
1-Butanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 117.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Azidität (als CH3COOH) Max. 0,002 %
Farbe Max. 10 APHA
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,0005 %(m)
Wasser (K.F.) Max. 0,05 %(m)
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 20 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 70 %
UV Durchlässigkeit (270 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (310 nm) Min. 98 %