1-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83635.320EA 269 EUR
83635.320
1-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR