N,N-Dimethylacetamid ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83636.350EA
472
EUR
83636.350
N,N-Dimethylacetamid ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
N,N-Dimethylacetamid
Formel:
CH₃CON(CH₃)₂ Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008686 CAS-Nummer: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119459339-27 Merck Index: 13,03254 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...