Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83640.290EA 169 EUR
83640.290 83640.320 83640.400 83640.500 83640.911 83640.914
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,7820 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Lösung (100 g/l) Entspricht
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0001 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Siedepunkt 80 - 82 °C
Färbung Max. 10 APHA
Dichte (20/4) 0,781 - 0,784
Dichte (20/20) 0,782 - 0,785
Brechungsindex (20°C) 1,343 - 1,345
Verdampfungsrückstand Max. 2 ppm
Wasser Max. 0,02 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Eisen) Max. 50 ppb
K (Kalium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 10 ppb
Na (Natrium) Max. 100 ppb
Absorption (191 nm) Max. 0,5
Absorption (200 nm) Max. 0,1
Absorption (210 nm) Max. 0,02
Absorption (215 nm) Max. 0,01
Absorption (220 nm) Max. 0,01
Absorption (230 nm) Max. 0,005
Absorption (ab 240 nm) Max. 0,005
UV Durchlässigkeit (191 nm) Min. 30 %
Transmittance (195 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 95 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 96 %
UV Durchlässigkeit (215 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 99 %
UV Durchlässigkeit (ab 240 nm) Min. 99 %
Fluoreszenz (als Chinin) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Gradient (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (als Reserpin) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (als Reserpin) Max. 2 ppb
MS-ESI- (als 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (als 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR