Wasser, HiPerSolv CHROMANORM®, Supergradienten-Qualität für die HPLC, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83650.320EA
54.3
EUR
83650.320
83650.290
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM®, Supergradienten-Qualität für die HPLC, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Wasser
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Filtriert bei 0,2 µm | Entspricht |
Färbung | Max. 5 APHA |
Verdampfungsrückstand | Max. 1 ppm |
Spez. Leitfähigkeit (25°C)(Abfüllung) | Max. 1 µS/cm |
Gesamte organische Kohlenstoff (TOC) | Max. 10 ppb |
Absorption (200 nm) | Max. 0,01 |
Absorption (210 nm) | Max. 0,01 |
Absorption (220 nm) | Max. 0,01 |
Absorption (240 nm) | Max. 0,01 |
Absorption (254 nm) | Max. 0,005 |
Absorption (280 nm) | Max. 0,005 |
Absorption (300 nm) | Max. 0,005 |
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) | Max. 1 ppb |
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) | Max. 0,5 ppb |
Gradient (220 nm) | Max. 5 mAU |
Gradient (254 nm) | Max. 2 mAU |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...