Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83658.320EA
113
EUR
83658.320
83658.290
83658.400
Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II REACH: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,5 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,02 % |
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) | Max. 5 ng/l |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...