Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83658.320EA 113 EUR
83658.320 83658.290 83658.400
Cyclohexan ≥99,5%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,5 %
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,02 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l