Diethylether ≥99,5% stabilisiert, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol < 1%
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83659.320EA 112 EUR
83659.320
Diethylether ≥99,5% stabilisiert, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,50 %
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,0200 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l