Diethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 7-10 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83671.230EA 113 EUR
83671.230
Diethylether, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
Diethylether
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0003 %
Wasser Max. 0,0050 %