1,4-Dioxan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8% stabilisiert

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83674.230EA 91.2 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Dioxan, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,8% stabilisiert
1,4-Dioxan

Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.

Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR