N,N-Dimethylformamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83675.230EA
69.6
EUR
83675.230
83675.290
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%
N,N-Dimethylformamid
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60,5 °C Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...