N,N-Dimethylformamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83675.230EA 69.6 EUR
83675.230 83675.290
N,N-Dimethylformamid, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,8%
N,N-Dimethylformamid
Flasche mit injizierbarer Kappe mit 6 wieder verschließbaren Einstichpunkten.
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60,5 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM