N,N-Dimethylformamid, Wasser_0,015 99,9 zS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMF, Ameisensäuredimethylamid, N,N-Dimethylmethansäureamid
83691.320EA
70.7
EUR
83691.320
N,N-Dimethylformamid, Wasser_0,015 99,9 zS
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Molecular Weight: 73.09 g/mol Siedepunkt: 153 Schmelzpunkt: –60.5 °C Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57.5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) | Min. 99,90 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Dimethylamin | Max. 10 ppm |
Verdampfungsrückstand | Max. 10 ppm |
Wasser | Max. 150 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...