Natriumsulfid Hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

83756.290EA 130 EUR
83756.290 83756.230
Natriumsulfid Hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumsulfid Hydrat
Formel: Na₂S·~3H₂O
Siedepunkt: ~920 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149183
CAS-Nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR