Natriumsulfid Hydrat, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
83757.290EA 101 EUR
83757.290
Natriumsulfid Hydrat, GPR RECTAPUR®
Natriumsulfid Hydrat
Formel: Na₂S·~3H₂O
Siedepunkt: ~920 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149183
CAS-Nummer: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 58 - 64 %
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %