Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
83801.360EA
86.3
EUR
83801.360
83801.410
83801.360_T
83801.410_T
83801.290
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
C₂H₅OH Dichte: 0,8692 g/cm³ (20°C) Flammpunkt: 22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...