Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol
83804.410EA 161 EUR
83804.410 83804.360_T 83804.410_T 83804.360 83804.440 83804.550 83804.930
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 95 %
Gehalt (V/V) Min. 95 %
Dichte (20/20) 0,805 - 0,811