Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

83804.410EA 161 EUR
83804.410 83804.360_T 83804.410_T 83804.360 83804.440 83804.550 83804.930
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Ethanol

Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR