Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
83804.410EA
161
EUR
83804.410
83804.360_T
83804.410_T
83804.360
83804.440
83804.550
83804.930
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Ethanol
Bitte beachten Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
C₂H₅OH Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...