Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ≥97% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
83864.180EA 92.6 EUR
83864.180
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ≥97% analytisches Reagens
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Schmelzpunkt: 95…98,5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) 30.0 - 35.0 %
Suited for copper reagent Passes test