Salzsäure 34%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
83871.270EA 125 EUR
83871.270 83871.330 83871.290
Salzsäure 34%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Al (Aluminium) Max. 1 ppb
Au (Gold)
Ba (Barium)
Be (Beryllium)
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium)
Co (Cobalt)
Dy (Dysprosium)
Er (Erbium)
Eu (Europium)
Ga (Gallium)
Gd (Gadolinium)
Ge (Germanium)
Hf (Hafnium)
Ho (Holmium)
In (Indium)
Li (Lithium)
Lu (Lutetium)
Mg (Magnesium)
Ni (Nickel)
Rb (Rubidium)
Re (Rhenium)
Rh (Rhodium)
Ru (Ruthenium)
Sc (Scandium)
Sm (Samarium)
Sr (Strontium)
Th (Thorium)
Tl (Thallium)
Tm (Thulium)
V (Vanadium)
Y (Yttrium)
Yb (Ytterbium)