Perchlorsäure 65%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
83874.320EA
1130
EUR
83874.320
83874.270
Perchlorsäure 65%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ Molecular Weight: 100.46 g/mol Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112,2 °C Dichte: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 1873 ADR: 5.1 (8) I |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 65 - 71 % |
Färbung | Max. 10 APHA |
Freies Chlor | Max. 0,5 ppm |
Glührückstand (SO4) | Max. 30 ppm |
Gesamt N (Stickstoff) | Max. 10 ppm |
Cl (Chlorid) | Max. 3 ppm |
ClO3 (Chlorat) | Max. 10 ppm |
PO4 + SiO4 (als SiO2) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 10 ppm |
Ag (Silber) | Max. 1 ppb |
Al (Aluminium) | Max. 1 ppb |
As (Arsen) | Max. 0,5 ppb |
Au (Gold) | Max. 0,5 ppb |
Ba (Barium) | Max. 1 ppb |
Be (Beryllium) | Max. 0,5 ppb |
Bi (Bismut) | Max. 0,5 ppb |
Ca (Calcium) | Max. 1 ppb |
Cd (Cadmium) | Max. 1 ppb |
Ce (Cer) | Max. 0,5 ppb |
Co (Cobalt) | Max. 0,5 ppb |
Cs (Cäsium) | Max. 0,5 ppb |
Cu (Kupfer) | Max. 0,5 ppb |
Dy (Dysprosium) | Max. 0,5 ppb |
Er (Erbium) | Max. 0,5 ppb |
Eu (Europium) | Max. 0,5 ppb |
Fe (Iron) | Max. 1 ppb |
Ga (Gallium) | Max. 0,5 ppb |
Gd (Gadolinium) | Max. 0,5 ppb |
Ho (Holmium) | Max. 0,5 ppb |
In (Indium) | Max. 0,5 ppb |
K (Kalium) | Max. 1 ppb |
La (Lanthan) | Max. 0,5 ppb |
Li (Lithium) | Max. 0,5 ppb |
Lu (Lutetium) | Max. 0,5 ppb |
Mg (Magnesium) | Max. 1 ppb |
Mn (Mangan) | Max. 1 ppb |
Mo (Molybdän) | Max. 0,5 ppb |
Na (Natrium) | Max. 1 ppb |
Nd (Neodym) | Max. 0,5 ppb |
Ni (Nickel) | Max. 1 ppb |
Pb (Blei) | Max. 1 ppb |
Pd (Palladium) | Max. 0,5 ppb |
Pr (Praseodym) | Max. 0,5 ppb |
Pt (Platin) | Max. 0,5 ppb |
Rb (Rubidium) | Max. 0,5 ppb |
Rh (Rhodium) | Max. 0,5 ppb |
Ru (Ruthenium) | Max. 0,5 ppb |
Sb (Antimon) | Max. 0,5 ppb |
Sc (Scandium) | Max. 0,5 ppb |
Sm (Samarium) | Max. 0,5 ppb |
Sn (Zinn) | Max. 1 ppb |
Sr (Strontium) | Max. 0,5 ppb |
Tb (Terbium) | Max. 0,5 ppb |
Te (Tellur) | Max. 0,5 ppb |
Th (Thorium) | Max. 1 ppb |
Ti (Titan) | Max. 1 ppb |
Tl (Thallium) | Max. 0,5 ppb |
Tm (Thulium) | Max. 0,5 ppb |
U (Uran) | Max. 0,5 ppb |
V (Vanadium) | Max. 0,5 ppb |
Y (Yttrium) | Max. 0,5 ppb |
Yb (Ytterbium) | Max. 0,5 ppb |
Zn (Zink) | Max. 1 ppb |
Zr (Zirkon) | Max. 0,5 ppb |