Essigsäure 99% ≥99%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

83876.270EA 257 EUR
83876.270 83876.330 83876.290
Essigsäure 99% ≥99%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Al (Aluminium) Max. 1 ppb
Ba (Barium)
Be (Beryllium)
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium)
Co (Cobalt)
Dy (Dysprosium)
Er (Erbium)
Eu (Europium)
Ga (Gallium)
Gd (Gadolinium)
Ge (Germanium)
Hf (Hafnium)
Ho (Holmium)
In (Indium)
Li (Lithium)
Lu (Lutetium)
Mg (Magnesium)
Ni (Nickel)
Rb (Rubidium)
Rh (Rhodium)
Ru (Ruthenium)
Sc (Scandium)
Sm (Samarium)
Sr (Strontium)
Tb (Terbium)
Th (Thorium)
Tl (Thallium)
Tm (Thulium)
V (Vanadium)
Y (Yttrium)
Yb (Ytterbium)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR