Wasser, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
83877.260EA
156
EUR
83877.260
83877.290
Wasser, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Wasser
Formel:
H₂O Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Spezifikation Testergebnisse
Färbung | 10 CO Max. |
Ag (Silber) | Max. 50 ppt |
Al (Aluminium) | Max. 200 ppt |
As (Arsen) | Max. 50 ppt |
Au (Gold) | Max. 50 ppt |
B (Bor) | Max. 500 ppt |
Ba (Barium) | Max. 50 ppt |
Be (Beryllium) | Max. 50 ppt |
Bi (Bismut) | Max. 50 ppt |
Ca (Calcium) | Max. 500 ppt |
Cd (Cadmium) | Max. 50 ppt |
Ce (Cer) | Max. 20 ppt |
Co (Cobalt) | Max. 50 ppt |
Cr (Chrom) | Max. 50 ppt |
Cs (Cäsium) | Max. 50 ppt |
Cu (Kupfer) | Max. 100 ppt |
Dy (Dysprosium) | Min. 20 ppt |
Er (Erbium) | Max. 20 ppt |
Eu (Europium) | Max. 20 ppt |
Fe (Eisen) | Max. 300 ppt |
Ga (Gallium) | Max. 50 ppt |
Gd (Gadolinium) | Max. 20 ppt |
Ge (Germanium) | Max. 50 ppt |
Hf (Hafnium) | Max. 10 ppt |
Hg (Quecksilber) | Max. 200 ppt |
Ho (Holmium) | Max. 20 ppt |
In (Indium) | Max. 50 ppt |
K (Kalium) | Max. 300 ppt |
La (Lanthan) | Max. 20 ppt |
Li (Lithium) | Max. 50 ppt |
Lu (Lutetium) | Max. 20 ppt |
Mg (Magnesium) | Max. 100 ppt |
Mn (Mangan) | Max. 50 ppt |
Mo (Molybdän) | Max. 50 ppt |
Na (Natrium) | Max. 500 ppt |
Nb (Niob) | Max. 20 ppt |
Nd (Neodym) | Max. 20 ppt |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppt |
Pb (Blei) | Max. 50 ppt |
Pd (Palladium) | Max. 50 ppt |
Pr (Praseodym) | Max. 20 ppt |
Pt (Platin) | Max. 50 ppt |
Rb (Rubidium) | Max. 20 ppt |
Re (Rhenium) | Max. 50 ppt |
Rh (Rhodium) | Max. 50 ppt |
Ru (Ruthenium) | Max. 50 ppt |
Sb (Antimon) | Max. 50 ppt |
Sc (Scandium) | Max. 20 ppt |
Se (Selen) | Max. 200 ppt |
Sm (Samarium) | Max. 20 ppt |
Sn (Zinn) | Max. 50 ppt |
Sr (Strontium) | Max. 50 ppt |
Ta (Tantal) | Max. 50 ppt |
Tb (Terbium) | Max. 20 ppt |
Te (Tellur) | Max. 50 ppt |
Th (Thorium) | Max. 10 ppt |
Ti (Titan) | Max. 50 ppt |
Tl (Thallium) | Max. 50 ppt |
Tm (Thulium) | Max. 20 ppt |
U (Uran) | Max. 10 ppt |
V (Vanadium) | Max. 50 ppt |
W (Wolfram) | Max. 100 ppt |
Y (Yttrium) | Max. 10 ppt |
Yb (Ytterbium) | Max. 20 ppt |
Zn (Zink) | Max. 500 ppt |
Zr (Zirkon) | Max. 50 ppt |