n-Hexan ≥99,0%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83962.320EA 137 EUR
83962.320
n-Hexan ≥99,0%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,0 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand (100°C) Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,01 %
Organische Rückständ(als Octanol)(GC/FID Max. 10 ng/ml
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR