Methanol ≥99,9%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83966.320EA 47.7 EUR
83966.320
Methanol ≥99,9%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Methanol
Formel: CH₃OH
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Wasser Max. 0,1 %
Verdampfungsrückstand (100°C) Max. 0,0005 %
Organische Rückständ(als Octanol)(GC/FID Max. 10 ng/l
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR