Hexan (Isomerengemisch), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hexanes, Isohexane

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83992.320EA 86.4 EUR
83992.320
Hexan (Isomerengemisch), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Hexan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179311
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 45,0 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,001 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,01 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 60 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 95 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR