Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals


Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung

84102.600EA 11.2 EUR
84102.600
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (N) 0.0099-0.0101

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR