Methanol-[D4] (98% D) mit 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

84116.0010EA 115 EUR
84116.0010
Methanol-[D4] (98% D) mit 0,03% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR