Bromthymolblau -Lösung R3 Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
84118.180EA
78.4
EUR
84118.180
Bromthymolblau -Lösung R3 Reag. Ph. Eur.
Bromthymolblau
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S |
MDL:
MFCD00005872 CAS-Nummer: 76-59-5 |