Iod alkoholische Lösung Reag.Ph.Eur. 1045804
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
84119.290EA 270 EUR
84119.290
Iod alkoholische Lösung Reag.Ph.Eur. 1045804
Iod
Formel: I₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
UN: 1170
ADR: 3,II