Salpetersäure rauchend ≥98% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Nitric acid solution
84392-500ML
84392-500MLEA 169.87 EUR
84392-500ML
Salpetersäure rauchend ≥98% (durch titrimetrische Analyse), Purum p.a.
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 86 °C
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2032
ADR: 8,I
REACH: 01-2119487297-23
Merck Index: 13,06610
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 150 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm