Salzsäure rauchend 37%, nach Ph. Eur. getestet, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

84436-1L
84436-1LEA 52.15 EUR
84436-1L
Salzsäure rauchend 37%, nach Ph. Eur. getestet, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Identity A complying
Identity B complying
Assay 35.0 - 39.0 %
Appearance of the solution complying
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Free chlorine (Cl) Max. 4 ppm
Residual solvents complying

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR