Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
84522.320EA
79
EUR
84522.320
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 47 - 51 % |
Sodium carbonate | Max. 0.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...