Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

84528.290EA 29.9 EUR
84528.290 84528.360 84528.460
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR