2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84531.550EA 0 EUR
84531.550 84531.460 84531.950
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,1 %