Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

84533.550EA 0 EUR
84533.550 84533.460 84533.950
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR