Silikonöl, 500 cSt

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Polyphenyl-methylsiloxane

84539.290EA 218 EUR
84539.290
Silikonöl, 500 cSt
Silikonöl
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 321 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132673
CAS-Nummer: 68083-14-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Viskosität (25 °C) 450 - 550 cSt
Flüchtige Anteile Max. 1,0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR