N,N-Dimethylformamid ≥99,8% für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
84571.320EA
102
EUR
84571.320
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% für die Peptidsynthese
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Mg (Magnesium) |